Principaux documents
GF75209171
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
ZN536100
1 EA
617,00 €
617,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
617,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
617,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 752-091-71
Poids
100 g
Taille max. des fragments
5 mm