Principaux documents
GF26621265
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 10.0 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
FE227915
1 EA
275,00 €
275,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
275,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
275,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 266-212-65
Longueur
1000 mm
Diamètre
10.0 mm