Principaux documents
Z740493
smartPick Wooden inoculation picks
standard, semi-point
Synonyme(s) :
colony pick, inoculation, microbiology pick, recyclable pick, wooden inoculating pick
1600 EA
110,00 €
32000 EA
1 570,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1600 EA
110,00 €
32000 EA
1 570,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
semi-point
Conditionnement
pack of 1600 ea
Fabricant/nom de marque
LevGo Inc 18250-SP
smartPick
Longueur
2.5 in. (6.35 cm)
Catégories apparentées
Description générale
  • smartPick Minis go from autoclave to microtube
  • Available in 1.28 in., 2.5 in. and 6 in.
  • Available in a semi or needle point
  • Made of 100% USA grown White Birch
  • Made in the USA in an ISO 9001: 2008
  • ISO 13485: 2003 & FDA registered facility
  • Non-Sterile, meet FDA requirements for food
  • Envrionmentally Friendly - Naturally Biodegradable
Informations légales
smartPick is a trademark of LevGo Inc.