Documents
1.00996
Supelco
1-Propanol
EMPLURA®
Synonyme(s) :
1-Propanol, n-Propyl alcohol, Propan-1-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-746-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
19 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
360 °C
Limite d'explosivité
2.1-19.2 % (v/v)
Impuretés
≤0.002% Free acid (as propionic acid)
≤0.1% Methanol (GC)
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
96.5-98 °C/1013 hPa
Pf
-127 °C
Température de transition
flash point 15 °C
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Application
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: The study discusses the application of 1-Propanol in developing noncontact diagnostic techniques, beneficial for chemists and material scientists involved in analytical and diagnostic methodologies (Morais et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as propionic acid): ≤ 0.002 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
Readily carbonizable substances: conforms
Water: ≤ 0.20 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1