Principaux documents
GF23356100
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
Synonyme(s) :
SI613121
1 EA
463,00 €
463,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
463,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
463,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 233-561-00
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
2.0 mm