Principaux documents
GF16318087
Quartz - fused
sheet, thickness 0.50 mm, size 10 × 10 mm, condition polished both sides
Synonyme(s) :
SI613075
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 163-180-87
Taille
10 × 10 mm
Épaisseur
0.50 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable