Principaux documents
GF21533240
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.9 mm, L 100 m
Synonyme(s) :
ES305990
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 215-332-40
Longueur
100 m
Diamètre
0.9 mm