Principaux documents
GF38924310
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, max. particle size 45 micron, weight 50 g, condition atomized
Synonyme(s) :
FF216040
1 EA
323,00 €
323,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
323,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
323,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 389-243-10
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable