Principaux documents
GF19090537
Germanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
GE006011
1 EA
574,00 €
574,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
574,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ge
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141716
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
574,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.999%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 190-905-37
Résistivité
53 Ω-cm, 20°C
Poids
20 g
Taille max. des part.
150 μm
pb
2830 °C (lit.)
Pf
937 °C (lit.)
Densité
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ge]
InChI
1S/Ge
Clé InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable