Principaux documents
902896
Sigma-Aldrich
Black phosphorus
>=20 micro gram/ml in NMP
Synonyme(s) :
2D Black phosphorus, Phosphorene
20 ML
400,00 €
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 ML
400,00 €
About This Item
Formule linéaire :
P
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.23
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Catégories apparentées
Description générale
Black phosphorus, also known as phosphorene, is a stable allotrope of phosphorus with semiconducting properties. It has a good mechanical property and a tunable band structure. BP also has good anisotropic thermal, electrical and optical properties.[1][2]
Application
BP is a two dimensional (2D) p-type material, which shows high hole mobility up to 1000 cm2V-1s-1. It can be used in the fabrication of energy storage devices such as lithium-ion batteries. BP can also be used in a variety of biomedical applications such as photodynamic therapy.[1][2][3][4]
Owing to the unique properties such as thickness dependent tunable band gap, strong in-plane anisotropy, and high carrier mobility, 2D-black phosphorous has attracted significant attention recently. The applications of 2D-black phosphorous extend from electronics, to optoelectronics, spintronics, thermoelectrics and storage devices.[5][6][7][8][9]
Attention
Material is very oxygen sensitive. Please handle under inert atmosphere.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Applications of Phosphorene and Black Phosphorus in Energy Conversion and Storage Devices.
Pang J, et al.
Advanced Energy Materials, 8, 1702093-1702093 (2018)
Phosphorene: An Unexplored 2D Semiconductor with a High Hole Mobility.
Liu H, et al.
ACS Nano, 8, 4033-4041 (2014)
Growth of 2D black phosphorus film from chemical vapor deposition
Smith JB, et al.
Nanotechnology, 27(21), 215602-215602 (2016)
Production of few-layer phosphorene by liquid exfoliation of black phosphorus.
Brent, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50, 13338-13341 (2014)
2D black phosphorus: from preparation to applications for electrochemical energy storage
Wu S, et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(5), 1700491-1700491 (2018)
Questions
  1. I wonder to know if this solution is exfoliated BP in a solvent? If so, how is number of BP layer?
    1 answer
    1. Yes, this BP is > 30 µg/ml in NMP. The exact value will be listed on the lot specific Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/90/902896/902896-BULK_______MKCQ5764__.pdf.
      This is a two-dimensional p-type material as listed on the website. Additional layer information is not a specified test specification.