GF86316374
Germanium
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
GE006011
1 050,00 €
About This Item
1 050,00 €
Produits recommandés
Essai
99.999%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 863-163-74
Résistivité
53 Ω-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 (micron)
pb
2830 °C (lit.)
Pf
937 °C (lit.)
Densité
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Clé InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable