GF12864393
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
PB506101
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 128-643-93
Poids
10 g
Taille max. des fragments
6 mm