244619
Zinc selenide
powder, 10 μm, 99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
deposition grade
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
10 μm
Densité
5.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Zn]=[Se]
InChI
1S/Se.Zn
Clé InChI
SBIBMFFZSBJNJF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges