481629
Copper(I) selenide
99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cuprous selenide, Dicopper monoselenide, Dicopper selenide
175,00 €
About This Item
175,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.95% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Densité
6.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Cu][Se][Cu]
InChI
1S/2Cu.Se
Clé InChI
KTLOQXXVQYUCJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges