Principaux documents
GF67484155
Boron carbide-hot-pressed
rod, 6.0 mm diameter, length 100 mm
1 EA
1 250,00 €
1 250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 250,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 250,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 674-841-55
Longueur
100 mm
Diamètre
6.0 mm