Principaux documents
GF12361036
Platinum/Rhodium
wire, Pt 94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT075130
1 EA
1 400,00 €
1 400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 400,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 123-610-36
Longueur
0.5 m
Diamètre
0.50 mm