Principaux documents
GF07785692
Titanium/Aluminum/Vanadium
powder, Ti 90%/Al 6%/V 4%, max. particle size 200 micron, weight 50 g, min. particle size 150 micron
Synonyme(s) :
TI016015
1 EA
423,00 €
423,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
423,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
423,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 077-856-92
Poids
50 g
Taille max. des part.
200 μm