Principaux documents
GF05428391
Alumina
fiber, tex number 210, length 10 m, filament diameter 0.02mm
Synonyme(s) :
AL605720
1 EA
381,00 €
381,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
381,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
381,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 054-283-91
Longueur
10 m
Diamètre
0.02 mm , filament diameter