GF04725019
Antimony
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.9999%
Synonyme(s) :
SB006120
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 047-250-19
Résistance
41.7 μΩ-cm
Poids
100 g
Taille max. des fragments
5 mm
Point d'ébullition
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable