GF00233075
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
foil, 100 x 100mm, 3.0mm thickness, as rolled, 99.998%
Synonyme(s) :
AL050650
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.998% (high purity)
Forme
foil (as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 002-330-75
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 3.0 mm