Principaux documents
F1557
Sigma-Aldrich
9-Oxofluorene-4-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
9-Fluorenone-4-carboxylic acid
5 G
96,00 €
96,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
96,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.21
Beilstein:
2694801
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
96,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
225-227 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
Clé InChI
AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable