Key Documents
E9609
Sigma-Aldrich
Ethyl acetamidocyanoacetate
97%
Synonyme(s) :
N-Acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHCH(CN)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.17
Numéro Beilstein :
879845
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to off-white
Pf
125-130 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
InChI
1S/C7H10N2O3/c1-3-12-7(11)6(4-8)9-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable