Documents
E20705
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexaneacetate
≥98%
Synonyme(s) :
Ethyl cyclohexylacetate
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.25
Numéro Beilstein :
2043392
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
211-212 °C/766 mmHg (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
ZBDAMDWKXGTKBT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup