Principaux documents
DWKW216965
Wheaton wide-mouth bottle
without cap, wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL)
Synonyme(s) :
W216965
36 EA
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
36 EA
104,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
with cap
without cap
Conditionnement
case of 36 ea Single bulk pack
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216965
Diam. du flacon × Haut. × Larg.
(99 mm) (178 mm) (400 mm)
Capacité
(1,000 mL)
Raccords
53-400 neck
53-400
Caractéristiques et avantages
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.