Principaux documents
DWKBWP0060PN
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 60 mL
Synonyme(s) :
BWP0060PN
10 EA
16,10 €
16,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
16,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
16,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWP0060PN
Capacité
60 mL
Application(s)
PFAS testing
Description générale
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Application
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caractéristiques et avantages
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Informations légales
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences