Principaux documents
D7786
Sigma-Aldrich
Decylplastoquinone
~75%
10 MG
143,00 €
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
143,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
143,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
~75%
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCC1=CC(=O)C(C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-17(19)14(2)15(3)18(16)20/h13H,4-12H2,1-3H3
Clé InChI
APNQQQRDLMWNLM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Miriam Paredes et al.
PloS one, 10(9), e0137472-e0137472 (2015-09-12)
The present work studies the effects of cold on photosynthesis, as well as the involvement in the chilling stress of chlororespiratory enzymes and ferredoxin-mediated cyclic electron flow, in illuminated plants of Hibiscus rosa-sinensis. Plants were sensitive to cold stress, as