C7956
Coenzyme Q1
≥95%
Synonyme(s) :
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-1, Ubiquinone-5
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3
Clé InChI
SOECUQMRSRVZQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable