Principaux documents
D60001
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dichlorocyclohexane
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4917 (lit.)
pb
193-194 °C (lit.)
Densité
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
GZEZIBFVJYNETN-PHDIDXHHSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup