Principaux documents
S894583
3-PHENYL-1,1,2,3-TETRACHLORO-1-PROPENE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H6Cl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.96
Numéro MDL:
29,20 €