Key Documents
D207705
Sigma-Aldrich
Diphenylfulvene
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
81.5-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC=C3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Clé InChI
BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable