543306
2,7-Di-tert-butylfluorene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
121-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc-2c(Cc3cc(ccc-23)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C21H26/c1-20(2,3)16-7-9-18-14(12-16)11-15-13-17(21(4,5)6)8-10-19(15)18/h7-10,12-13H,11H2,1-6H3
Clé InChI
DFZYPLLGAQIQTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2,7-di-tert-butyl-9-fluorenylmethanol
- 2,7-di-tert-butyl-9-[ [(p-chlorophenyl)amino]methylene]-fluorene
- dihydrocyclohepta[def]fluorene
- new group 4 metal complexes containing aminofluorenyl ligands
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable