Documents
D167509
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.12
Numéro Beilstein :
3935337
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
142-144 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)on1
InChI
1S/C5H7NO/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup