Principaux documents
D16207
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenylamine sulfate salt
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
4,4′-Iminodianiline sulfate salt
About This Item
Formule linéaire :
(H2NC6H4)2NH·H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.33
Beilstein:
3922166
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
85%
Pf
300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(Nc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H13N3.H2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
OOZQLPDAELLDNY-UHFFFAOYSA-N