Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
100536
Sigma-Aldrich
Acide 4-aminobenzoïque
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
PABA, Vitamine Bx, Vitamine H1
50 G
50,80 €
250 G
71,70 €
1 KG
101,00 €
5 KG
463,00 €
50,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
50,80 €
250 G
71,70 €
1 KG
101,00 €
5 KG
463,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Beilstein:
471605
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
50,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Acide 4-aminobenzoïque, ReagentPlus®, 99%
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
187-189 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Densité
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acide 4-aminobenzoïque (4-ABA) agit comme cofacteur bactérien et participe à la synthèse de l'acide folique.[1] C'est un réactif polyvalent dans l'extension de structures par des associations de liaisons d'hydrogène linéaires, mettant en œuvre les groupes fonctionnels acide carboxylique et amine.[1] Une étude a décrit la formation d'un film monocouche de 4-ABA sur une électrode de carbone vitreux par une méthode de cation radical amino.[2] Des adduits moléculaires de 4-ABA ont été préparés et caractérisés par spectroscopie à infrarouge et par diffractométrie de rayons X.[3]
Application
L'acide 4-aminobenzoïque peut être utilisé dans les études suivantes :
  • Modification covalente d'électrodes de carbone vitreux.[4]
  • Synthèse d'acide 1,4-(2-chlorobenzylidène)aminobenzoïque (base de Schiff).[5]
  • Détermination de quantités traces de dopamine, méthyldopa et lévodopa par spectrophotométrie.[6]
  • Synthèse d'un composé de transfert de protons 1:1 avec de l'acide 5-sulfosalicylique.[1]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
339.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
171 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Covalent modification of a glassy carbon surface by 4-aminobenzoic acid and its application in fabrication of a polyoxometalates-consisting monolayer and multilayer films.
Liu J, et al.
Langmuir, 16(19), 7471-7476 (2000)
The 1: 1 proton-transfer compound of 5-sulfosalicylic acid with 4-aminobenzoic acid.
Smith G, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(2), 313-316 (2005)
Spectrophotometric determination of catecholamines based on their oxidation reaction followed by coupling with 4-aminobenzoic acid.
Madrakian T, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(7), 1259-1265 (2006)
The utility of 4-aminobenzoic acid in promotion of hydrogen bonding in crystallization processes.
Smith G, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 27(5), 307-317 (1997)
Layer-by-layer assembly of multilayer films consisting of silicotungstate and a cationic redox polymer on 4-aminobenzoic acid modified glassy carbon electrode and their electrocatalytic effects.
Cheng L, et al.
Analytica Chimica Acta, 34(12), 1093-1100 (1999)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hallo, wie lange ist die Haltbarkeit des Produkts? auf dem Gebinde und dem Zertifikat gibt es dazu keine Angaben.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Customers should routinely inspect products with no expiration date or recommended retest date to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.