D132004
3,5-Dimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
178-180 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
IWPZKOJSYQZABD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 5,7-Dimethoxy-3,4-diphenylisocoumarin by coupling with diphenylacetylene.
- Biotin dimedone, a reagent used in the study of protein sulfenation.
It can also be used as a ligand to synthesize lanthanide complexes [Ln(3,5-DmeoxBA)3(phen)]2; where phen is 1,10-phenanthroline.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable