Principaux documents
D105805
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5-methylfuran
97%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-5-methylfuran, 2-Methyl-4,5-dihydrofuran, 4,5-Dihydro-2-methylfuran, 4,5-Dihydrosylvan, 5-Methyl-2,3-dihydrofuran
5 G
198,00 €
25 G
655,00 €
198,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
198,00 €
25 G
655,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Beilstein:
103487
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
198,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
82 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=CCCO1
InChI
1S/C5H8O/c1-5-3-2-4-6-5/h3H,2,4H2,1H3
Clé InChI
BGCWDXXJMUHZHE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup