M46845
2-Methylfuran
contains 200-400 BHT as stabilizer, 99%
Synonyme(s) :
Silvan
39,90 €
About This Item
39,90 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Essai
99%
Forme
liquid
Contient
200-400 BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
63-66 °C (lit.)
Densité
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C