CLS9944716X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 19.0 mL
Synonyme(s) :
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1000
pack of 250
Fabricant/nom de marque
Corning 99447-16X
D.E. × L
16 mm × 150 mm
Capacité
19.0 mL
Couleur
clear
Raccords
thread for 15-415
Adéquation
suitable for (culture)