CLS8190100
Pyrex® graduated oil centrifuge tube, "To Contain"
volume 100.0 mL, accuracy: 0.02 mL, O.D. × L 45 mm × 165 mm
Synonyme(s) :
Corning® 8190
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom tube
Caractéristiques
subdivision 0.05 mL
Conditionnement
case of 12
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Corning 8190-100
Plage de mesure du volume
100.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × L
45 mm × 165 mm