CLS70865
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7086
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7086-5
Plage de mesure du volume
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
D.E. × L
8 mm × 350 mm
Capacité
5.0 mL