Principaux documents
CLS70775N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 5.0 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7077
720 EA
415,00 €
415,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
720 EA
415,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.04
415,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Conditionnement
pack of 120 ea
case of 720 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7077-5N
Plage de mesure
accuracy: 0.1 mL
Capacité
5.0 mL
Volume
5.0 mL
Description générale
  • Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
  • Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
  • Includes negative graduations for additional working volume.
  • Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
These disposable serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow -out. Individually wrapped. Sterile. Plugged
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.