Documents
638862
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-naphthoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
242-246 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2cc(F)ccc2c1
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
Clé InChI
CYKDCZRPLWJEKA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable