CLS7078B10
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7078B
826,00 €
About This Item
826,00 €
Produits recommandés
Matériaux
glass
round tip
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Orange
graduations
subdivision
Conditionnement
pack of 200 ea
case of 400 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7078B-10
Plage de mesure du volume
10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Longueur
215 mm
Capacité
10 mL