CLS7077B10
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7077B
813,00 €
About This Item
813,00 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Conditionnement
pack of 200 ea
case of 400 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7077B-10
Plage de mesure du volume
10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Longueur
215 mm
Capacité
10 mL