Principaux documents
Z169056
Micrometer
Imperial
1 EA
129,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
129,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111700
Nomenclature NACRES :
NB.79
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
subdivision 0.001 in.
Conditionnement
pack of 1 ea
Plage de mesure
0-1 in.
0-25 mm
Description générale
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.