CLS7078B1
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7078B
401,00 €
About This Item
401,00 €
Produits recommandés
Matériaux
glass
round tip
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Yellow
graduations
subdivision
Conditionnement
pack of 250 ea
case of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7078B-1
Plage de mesure du volume
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Longueur
215 mm
Capacité
1 mL