CLS70781N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 1.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7078
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Description
plugged
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Conditionnement
case of 1000 ea
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7078-1N
Plage de mesure du volume
1.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Capacité
1 mL