Principaux documents
CLS53414L
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 4,000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Le produit CLS53414L n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Taille de l'obturateur
12
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Rubber stopper
Conditionnement
pack of 1
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 5341-4L
Capacité
4,000 mL
Description générale
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.