Principaux documents
CLS498550
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS498550 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
Taille de filetage du col
24-410
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
closure type Screw cap
subdivision 10 mL
Conditionnement
pack of 12
case of 24
Fabricant/nom de marque
Corning 4985-50
Plage de mesure du volume
20-50 mL
Capacité
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
With impact-resistant, phenolic screw-cap equipped with cemented, inert white-rubber liner; resistant to steam sterilization. Graduated in white enamel to approximate capacity. With oval marking spot.
Autres remarques
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.