CLS4985P50
Corning® narrow mouth Erlenmeyer flask, reusable
capacity 50 mL, polypropylene, with GL-40 PP screw cap
Synonyme(s) :
conical flasks, laboratory flasks
41,60 €
About This Item
41,60 €
Produits recommandés
Matériaux
narrow-mouth
polypropylene
screw top cap
screw top cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
graduated 10 mL (intervals)
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4985P-50
Capacité
50 mL